Documenti fondamentali
ATE458965293
AstaTech, Inc.
4-METHYLPYRIDINE-2,6-DIAMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-2,6-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-4-2-5(7)9-6(8)3-4/h2-3H,1H3,(H4,7,8,9)
InChI
HUQGLWLBOCSVMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=73141
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11134
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)