Documenti fondamentali
ATE458963647
AstaTech, Inc.
4-HYDROXY-1-PIPERIDIN-4-YL-PYRROLIDIN-2-ONE HCL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.7
Numero MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-1-(piperidin-4-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.ClH/c12-8-5-9(13)11(6-8)7-1-3-10-4-2-7;/h7-8,10,12H,1-6H2;1H
InChI
DUZMXZVSNZBVSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=74839
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=62415
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)