Documenti fondamentali
ATE458963255
AstaTech, Inc.
1-[(4-N,N-DI-BOC-AMINOPHENYL]ETHANONE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.4
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-acetylphenyl)(tert-butoxycarbonyl)carbamate
Inchi Code
1S/C18H25NO5/c1-12(20)13-8-10-14(11-9-13)19(15(21)23-17(2,3)4)16(22)24-18(5,6)7/h8-11H,1-7H3
InChI
MLDBMGVOGHLZQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=72133
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=21237
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)