Documenti fondamentali
ATE458962794
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(5-CYANOPYRIDIN-2-YL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.35
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(5-cyano-2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N4O2/c1-15(2,3)21-14(20)19-8-6-18(7-9-19)13-5-4-12(10-16)11-17-13/h4-5,11H,6-9H2,1-3H3
InChI
CUKYCLGXUNOINC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71687
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20692
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)