Documenti fondamentali
ATE456785378
AstaTech, Inc.
1-(3-IODO-6-METHOXY-1H-INDAZOL-1-YL)ETHANONE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.1
Numero MDL:
Iupac Name
1-acetyl-3-iodo-6-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C10H9IN2O2/c1-6(14)13-9-5-7(15-2)3-4-8(9)10(11)12-13/h3-5H,1-2H3
InChI
YZTNGLGIOJTWPL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64360
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78688
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)