Documenti fondamentali
ATE448434410
AstaTech, Inc.
P-TOLYL-PHOSPHONIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.12
Numero MDL:
Iupac Name
4-methylphenylphosphonic acid
Inchi Code
1S/C7H9O3P/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
InChI
LYNDWSARZJHIKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61080
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76750
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)