Documenti fondamentali
ATE448431590
AstaTech, Inc.
2-((1,3-DIOXOISOINDOLIN-2-YL)METHYL)OXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.22
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H8N2O5/c16-11-7-3-1-2-4-8(7)12(17)15(11)5-10-14-9(6-20-10)13(18)19/h1-4,6H,5H2,(H,18,19)
InChI
LIRMFTICAFPKPC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57912
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73785
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)