Documenti fondamentali
ATE448430807
AstaTech, Inc.
4,5,6,7-TETRAHYDROTHIAZOLO[5,4-C]PYRIDINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.21
Numero MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H8N2S/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6/h4,7H,1-3H2
InChI
QSLDIPUHQBHQGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57308
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=70887
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)