Documenti fondamentali
ATE443547911
AstaTech, Inc.
CIS-(2-METHYLTETRAHYDROFURAN-3-YL)METHANOL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Iupac Name
((2R,3S)-2-methyltetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-5-6(4-7)2-3-8-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-,6+/m1/s1
InChI
AIXNAFSAZMLNHH-RITPCOANSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56117
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73087
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)