Documenti fondamentali
ATE443547835
AstaTech, Inc.
4,4-DIFLUORO-5-METHYLAZEPANE HCL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.64
Numero MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-5-methylazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2N.ClH/c1-6-2-4-10-5-3-7(6,8)9;/h6,10H,2-5H2,1H3;1H
InChI
OUDRDAHGUYXQEW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56035
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73011
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)