Documenti fondamentali
ATE443547545
AstaTech, Inc.
6-BROMO-5-CYANO-NICOTINIC ACID ETHYL ESTER
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.07
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-5-cyanonicotinate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-2-14-9(13)7-3-6(4-11)8(10)12-5-7/h3,5H,2H2,1H3
InChI
NLVAXXCWCXUUDI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55739
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72721
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)