Documenti fondamentali
ATE443544115
AstaTech, Inc.
BENZYL 2,6-DIAZASPIRO[3.3]HEPTANE-2-CARBOXYLATE HEMIOXALATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
554.6
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate hemioxalate
Inchi Code
1S/2C13H16N2O2.C2H2O4/c2*16-12(15-9-13(10-15)7-14-8-13)17-6-11-4-2-1-3-5-11;3-1(4)2(5)6/h2*1-5,14H,6-10H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
UPLPPLHPZAVKHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53271
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38546
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)