Documenti fondamentali
ATE443544026
AstaTech, Inc.
(5-METHYLPYRIMIDIN-2-YL)METHANAMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.16
Numero MDL:
Iupac Name
(5-methyl-2-pyrimidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-8-6(2-7)9-4-5/h3-4H,2,7H2,1H3
InChI
SGSZFTVNOSOSQE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53182
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38455
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)