Documenti fondamentali
ATE443543955
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-6-IODOPYRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.47
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-6-5-1-4(8)2-11(5)10-3-9-6/h1-3H
InChI
IAXOZWTXSDGIEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53095
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38381
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)