Documenti fondamentali
ATE429351876
AstaTech, Inc.
1-(ISOXAZOL-3-YL)ETHANONE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.1
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-isoxazolyl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4(7)5-2-3-8-6-5/h2-3H,1H3
InChI
SKISYMYDQIWNBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47935
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33729
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)