Documenti fondamentali
ATE429350714
AstaTech, Inc.
2-(1-(BENZYLAMINO)ETHYL)PHENOL HCL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.77
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-(benzylamino)ethyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO.ClH/c1-12(14-9-5-6-10-15(14)17)16-11-13-7-3-2-4-8-13;/h2-10,12,16-17H,11H2,1H3;1H
InChI
ZTQORMGVVUIWJB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48176
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=11573
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)