Documenti fondamentali
ATE413077901
AstaTech, Inc.
5-(CHLOROMETHYL)OXAZOLE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.53
Numero MDL:
Iupac Name
5-(chloromethyl)-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C4H4ClNO/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H,1H2
InChI
UJLHZLUVPVJDQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=31891
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=RB3366
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)