Documenti fondamentali
ATE410297584
AstaTech, Inc.
METHYL 5-NITRO-2-(PHENYLTHIO)BENZOATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.31
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-nitro-2-(phenylsulfanyl)benzoate
Inchi Code
1S/C14H11NO4S/c1-19-14(16)12-9-10(15(17)18)7-8-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChI
XGSXPBUMCIDPQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22689
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB3984
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)