Documenti fondamentali
ATE410295532
AstaTech, Inc.
5-FLUOROSPIRO[INDOLINE-3,4'-PIPERIDINE]
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.26
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluorospiro[indoline-3,4'-piperidine]
Inchi Code
1S/C12H15FN2/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(8-15-11)3-5-14-6-4-12/h1-2,7,14-15H,3-6,8H2
InChI
TVFGWSVHUUTITG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21006
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=83531
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)