Documenti fondamentali
ATE389310009
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-4-MORPHOLINOTHIENO[3,2-D]PYRIMIDINE-6-CARBALDEHYDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.74
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(4-morpholinyl)thieno[3,2-d]pyrimidine-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10ClN3O2S/c12-11-13-8-5-7(6-16)18-9(8)10(14-11)15-1-3-17-4-2-15/h5-6H,1-4H2
InChI
PFAKZIZFIXKDFP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=16944
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=80815
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)