Documenti fondamentali
ATE341033894
AstaTech, Inc.
3-(2-CHLOROPHENYLTHIO)BENZOIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.73
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(2-chlorophenyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9ClO2S/c14-11-6-1-2-7-12(11)17-10-5-3-4-9(8-10)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI
GZVOJTPIZFVAEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10544
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3143
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)