Documenti fondamentali
ATE341033758
AstaTech, Inc.
2-(6-PROPOXYNAPHTHALEN-1-YL)PROPANE-1,3-DIOL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.33
Numero MDL:
Iupac Name
2-(6-propoxy-1-naphthyl)-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C16H20O3/c1-2-8-19-14-6-7-16-12(9-14)4-3-5-15(16)13(10-17)11-18/h3-7,9,13,17-18H,2,8,10-11H2,1H3
InChI
DSGHIEYBWHROTQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10408
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2735
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)