Documenti fondamentali
ATE316038716
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(3-AMINOPHENYL)ACRYLATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl (2E)-3-(3-aminophenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-2-14-11(13)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2,12H2,1H3/b7-6+
InChI
UEUURYZTMLPUEE-VOTSOKGWSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1991
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50749
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)