Documenti fondamentali
ATE245845192
AstaTech, Inc.
4-AMINOMETHYL-1-N-BUTYLPIPERIDINE 2HCL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.22
Numero MDL:
Iupac Name
(1-butyl-4-piperidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2.2ClH/c1-2-3-6-12-7-4-10(9-11)5-8-12;;/h10H,2-9,11H2,1H3;2*1H
InChI
NTGFOFLKWPFVPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=2664
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51924
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)