Documenti fondamentali
ATE118889730
AstaTech, Inc.
3-METHYLBENZO[1,2,4]TRIAZINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-methyl-1,2,4-benzotriazine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)11-10-6/h2-5H,1H3
InChI
JUYHCYCLQJYTJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=7382
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=64015
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)