Documenti fondamentali
ATE067530238
AstaTech, Inc.
ETHYL 5-(4'-BROMOPHENYL)-1,3-OXAZOLE-4-CARBOXYLATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.12
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-(4-bromophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO3/c1-2-16-12(15)10-11(17-7-14-10)8-3-5-9(13)6-4-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI
IFMPSXDSMLDCNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=12721
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E58646
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)