Documenti fondamentali
ATE067529552
AstaTech, Inc.
2-AMINO-8-METHOXY-1,2,3,4-TETRAHYDRO-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.26
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-16-10-4-2-3-8-5-6-12(13,11(14)15)7-9(8)10/h2-4H,5-7,13H2,1H3,(H,14,15)
InChI
BGWOJKDTFULIKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=2788
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52200
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)