Documenti fondamentali
ATE002883461
AstaTech, Inc.
4-N-FMOC-AMINO-PIPERIDINE HCL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.87
Numero MDL:
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 4-piperidinylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H22N2O2.ClH/c23-20(22-14-9-11-21-12-10-14)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19;/h1-8,14,19,21H,9-13H2,(H,22,23);1H
InChI
MOAIDLUWFCXIJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5769
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=58587
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)