APOH93ED6172
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c1-5-7(9(11,12)13)2-6(4-14)3-8(5)10/h2-4H,1H3
InChI
HGWGZSZZYOEZSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-methyl-5-trifluoromethylbenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)