Documenti fondamentali
APOH93ED6140
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.01
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2BrF4N/c9-5-1-4(3-14)7(10)6(2-5)8(11,12)13/h1-2H
InChI
UAQOEVIMYAFFFO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzonitrile
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)