APOH93ED5F3E
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-cyclopropylthiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)8-4-7(5-12-8)6-2-3-6/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI
JECZRXGXBTYGEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-cyclopropylthiophene-2-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)