Documenti fondamentali
APOH93DA1D2E
Apollo Scientific Ltd
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine
Inchi Code
1S/C7H10F3N3/c1-5-4-6(7(8,9)10)12-13(5)3-2-11/h4H,2-3,11H2,1H3
InChI
SHUCOXQGYVIPDK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-5-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-ylethanamine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-5-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-ylethanamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)