APOH66BABC95
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-fluoro-4-sulfamoylbenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-fluoro-4-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H8FNO4S/c1-14-8(11)5-2-3-7(6(9)4-5)15(10,12)13/h2-4H,1H3,(H2,10,12,13)
InChI
CRXQHMBTGDNISJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-fluoro-4-sulfamoylbenzoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)