Documenti fondamentali
APOH57C99BFD
Apollo Scientific Ltd
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h2,4,6,8,11H,1,3,5H2
InChI
YCQHYOBSOVFBEB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5678-tetrahydroquinolin-8-ol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5678-tetrahydroquinolin-8-ol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)