Documenti fondamentali
APOH316CDE5C
Apollo Scientific Ltd
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-8-3-1-2-7(9(8)11)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5,11H2
InChI
IFRXOKRMTNFTGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)