APOH303479B7
Apollo Scientific Ltd
1,7-Diazaspiro[4.4]nonan-6-one hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1,7-diazaspiro[4.4]nonan-6-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c10-6-7(3-5-8-6)2-1-4-9-7;/h9H,1-5H2,(H,8,10);1H
InChI
JSJBFUIXXKBVPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/17-diazaspiro44nonan-6-one-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)