Documenti fondamentali
APOH303478FF
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-5-bromo-1,2,4-thiadiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.04
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C3H3BrN2S/c1-2-5-3(4)7-6-2/h1H3
InChI
LRFYFSQFLKUMEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-bromo-124-thiadiazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-bromo-124-thiadiazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)