Documenti fondamentali
APOH11C5ADF2
Apollo Scientific Ltd
N-Methyl-4-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.76
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl-4-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O.ClH/c1-14-13(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-15-9-7-11;/h2-5,11,15H,6-9H2,1H3,(H,14,16);1H
InChI
HFXJQMRHUKTDAC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-methyl-4-piperidin-4-ylbenzamide-hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-methyl-4-piperidin-4-ylbenzamide-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)