Documenti fondamentali
APOH11C5ADD3
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl (S)-2-benzylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.39
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (S)-2-benzylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H25NO2/c1-17(2,3)20-16(19)18-12-8-7-11-15(18)13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3/t15-/m0/s1
InChI
RSMLBZLGNDVECE-HNNXBMFYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-s-2-benzylpiperidine-1-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-s-2-benzylpiperidine-1-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)