APOH11A9E0D8
Apollo Scientific Ltd
2-Oxa-6-aza-spiro[3.3]heptane hemioxalate
About This Item
Iupac Name
2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Inchi Code
1S/C5H9NO.C2H2O4/c1-5(2-6-1)3-7-4-5;3-1(4)2(5)6/h6H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
KOUVDKDABFOPIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxa-6-aza-spiro33heptane-hemioxalate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)