Documenti fondamentali
APOH11A9D21E
Apollo Scientific Ltd
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.31
Numero MDL:
P. ebollizione
177-178
Iupac Name
3-(3-nitro-4-(pyridin-2-ylthio)phenyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O4S/c17-14(18)7-5-10-4-6-12(11(9-10)16(19)20)21-13-3-1-2-8-15-13/h1-9H,(H,17,18)
InChI
NXEAFENRUYAQEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-nitro-4-pyridin-2-ylthiocinammic-acid
Boiling point
177-178
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-nitro-4-pyridin-2-ylthiocinammic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)