APOH11A9CD87
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-chloro-4-(methylsulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO4S2/c1-13(10,11)3-2-12-5(4(3)7)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI
JHEWQNWRWAMWIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-methylsulphonylthiophene-2-carboxylic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)