Documenti fondamentali
APOH0D20012D
Apollo Scientific Ltd
1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.12
Numero MDL:
Iupac Name
1,5-difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI
YEYOQSYKJFWRNK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)