Documenti fondamentali
APOH04239E0F
Apollo Scientific Ltd
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.05
Numero MDL:
Iupac Name
4-iodo-2-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7IO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI
ZDNOHFJWXJKIJF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodo-2-methoxybenzaldehyde
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodo-2-methoxybenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)