Documenti fondamentali
APOH0387297E
Apollo Scientific Ltd
2,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.11
Numero MDL:
Iupac Name
1-nitro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3F6NO2/c9-7(10,11)4-1-2-6(15(16)17)5(3-4)8(12,13)14/h1-3H
InChI
MZGFDOWJWPJWPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
94%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-bistrifluoromethylnitrobenzene
Synonym
1-Nitro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-bistrifluoromethylnitrobenzene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)