Documenti fondamentali
APOH03871C8F
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.52
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H6BrClN4O/c9-7-6(8(15)13-11)12-5-2-1-4(10)3-14(5)7/h1-3H,11H2,(H,13,15)
InChI
YRRMYOUDCDYHOD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)