Documenti fondamentali
APOH03871BFC
Apollo Scientific Ltd
4-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.25
Numero MDL:
P. ebollizione
211-215
Iupac Name
4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C14H9N3/c15-9-11-4-6-12(7-5-11)13-10-17-8-2-1-3-14(17)16-13/h1-8,10H
InChI
QKFAADBAQQYFIL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-imidazo12-apyridin-2-ylbenzonitrile
Boiling point
211-215
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-imidazo12-apyridin-2-ylbenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)