Documenti fondamentali
APO917953778
Apollo Scientific Ltd
Hexadecamethylheptasiloxane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
533.15
Numero MDL:
Iupac Name
1,1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13,13-hexadecamethylheptasiloxane
Inchi Code
1S/C16H48O6Si7/c1-23(2,3)17-25(7,8)19-27(11,12)21-29(15,16)22-28(13,14)20-26(9,10)18-24(4,5)6/h1-16H3
InChI
NFVSFLUJRHRSJG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/hexadecamethylheptasiloxane
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/hexadecamethylheptasiloxane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)