Documenti fondamentali
APO725187697
Apollo Scientific Ltd
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C12H14O/c1-12(2)8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(12)13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI
XNTNPKXCRBTDTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22-dimethyl-34-dihydronaphthalen-1-one
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22-dimethyl-34-dihydronaphthalen-1-one
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)