APO458955739
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
About This Item
Iupac Name
6-bromo-5-fluoro-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
Inchi Code
1S/C8H3BrFNO3/c9-3-1-2-4-5(6(3)10)7(12)14-8(13)11-4/h1-2H,(H,11,13)
InChI
JTKVAZWAWDROOX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-6-fluoroisatoic-anhydride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)